3-(Chlorocarbonyl)piperidine, N-CBZ protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-3-(chloroformyl)piperidine, Benzyl 3-(chlorocarbonyl)piperidine-1-carboxylate
OR23395-1G
APOSOR23395-1GEA 192 EUR
APOSOR23395-1G
3-(Chlorocarbonyl)piperidine, N-CBZ protected 97%
3-(Chlorocarbonyl)piperidine, N-CBZ protected
Formel: C₁₄H₁₆ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407318
CAS-Nummer: 216502-94-2
UN: 3265
ADR: 8,III