3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23399-1G
APOSOR23399-1GEA 36.4 EUR
APOSOR23399-1G
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014556
CAS-Nummer: 4926-47-0