1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23402-1G OR23402-250MG
APOSOR23402-1GEA 91.5 EUR
APOSOR23402-1G APOSOR23402-250MG
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
Formel: C₁₀H₇BrO₂
Schmelzpunkt: 136…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407369
CAS-Nummer: 187657-92-7
UN: 3261
ADR: 8,III