Bis(4-methoxyphenyl)phenylphosphin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)phosphine
OR23446-5G
APOSOR23446-5GEA
115
EUR
APOSOR23446-5G
Bis(4-methoxyphenyl)phenylphosphin
Bis(4-methoxyphenyl)phenylphosphin
Formel:
C₂₀H₁₉O₂P Molecular Weight: 322,34 g/mol Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048993 CAS-Nummer: 14180-51-9 |