2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Bis(methylthio)methylene)malononitrile
OR23452-25G
APOSOR23452-25GEA
132
EUR
APOSOR23452-25G
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 98%
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
Formel:
C₆H₆N₂S₂ Molecular Weight: 170.26 g/mol Schmelzpunkt: 76…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052730 CAS-Nummer: 5147-80-8 UN: 3439 ADR: 6.1 III |