2-Cyano-N-ethylacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23490-1G
APOSOR23490-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23490-1G
2-Cyano-N-ethylacetamide
2-Cyano-N-ethylacetamide
Formel: C₅H₈N₂O
Schmelzpunkt: 73…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00118415
CAS-Nummer: 15029-36-4