N-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23493-1G
APOSOR23493-1GEA 116 EUR
APOSOR23493-1G
N-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride
N-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₄S
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053024
CAS-Nummer: 100599-91-5