Kupferron
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
OR2350-25G
APOSOR2350-25GEA 62.5 EUR
APOSOR2350-25G
Kupferron
Kupferron
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molecular Weight: 155,16 g/mol
Schmelzpunkt: 154 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078422
CAS-Nummer: 135-20-6