3-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-N-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]quinazoline-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-2-{[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]carbamoyl}quinazoline, 2-({[(3-Amino-3,4-dihydro-4-oxoquinazolin-2-yl)carbonyl]amino}methyl)furan
OR23565-250MG
APOSOR23565-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR23565-250MG
3-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-N-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]quinazoline-2-carboxamide
3-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-N-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]quinazoline-2-carboxamide
Formel: C₁₄H₁₆N₄O₃
Molecular Weight: 288,302 g/mol
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01566065
CAS-Nummer: 646497-34-9