2,6-Dichloro-4-methylsulphonylphenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2358-1G
APOSOR2358-1GEA
69.6
EUR
APOSOR2358-1G
2,6-Dichloro-4-methylsulphonylphenol 95+%
2,6-Dichloro-4-methylsulphonylphenol
Formel:
C₇H₆Cl₂O₃S Molecular Weight: 241.09 g/mol Schmelzpunkt: 223…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216500 CAS-Nummer: 20951-05-7 |