6-Chloro-8-(chloromethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23581-1G
APOSOR23581-1GEA 0 EUR
APOSOR23581-1G
6-Chloro-8-(chloromethyl)-4H-1,3-benzodioxine
6-Chloro-8-(chloromethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Formel: C₉H₈Cl₂O₂
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053071
CAS-Nummer: 175136-61-5