(Methyl)triphenylphosphoniumiodid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR23590-500G
APOSOR23590-500GEA 120 EUR
APOSOR23590-500G
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid 97%
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid
Formel: C₁₉H₁₈IP
Schmelzpunkt: 185…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066175
CAS-Nummer: 2065-66-9
UN: 3464
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR