1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR2360-100G
OR2360-250G
APOSOR2360-100GEA
0
EUR
APOSOR2360-100G
APOSOR2360-250G
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat 97%
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
Formel:
C₁₂H₉ClN₂·1H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150061 CAS-Nummer: 18851-33-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |