Trichloroacrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3,3-Trichloroacrylic acid
OR23621-1G
OR23621-250MG
APOSOR23621-1GEA
560
EUR
APOSOR23621-1G
APOSOR23621-250MG
Trichloroacrylic acid
Trichloroacrylic acid
Formel:
C₃HCl₃O₂ Molecular Weight: 175.397 g/mol Schmelzpunkt: 72…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015455 CAS-Nummer: 2257-35-4 EINECS: 218-856-0 UN: 3261 ADR: 8 II |