Ethyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR23649-1G
APOSOR23649-1GEA 48 EUR
APOSOR23649-1G
Ethyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂S
Siedepunkt: 117…118 °C/15mmHg
Dichte: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052549
CAS-Nummer: 18212-20-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR