4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23651-1G
APOSOR23651-1GEA
66.7
EUR
APOSOR23651-1G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
Formel:
C₄H₅N₃OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052214 CAS-Nummer: 175136-67-1 |