2-Bromo-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[(Bromoacetyl)amino]-4-phenyl-1,3-thiazole, N-(Bromoacetyl)-4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine
OR23657-250MG
APOSOR23657-250MGEA
296
EUR
APOSOR23657-250MG
2-Bromo-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
2-Bromo-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Formel:
C₁₁H₉BrN₂OS Molecular Weight: 297,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00178001 CAS-Nummer: 19749-86-1 |