Migalastat hydrochloride

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR2365T-10MG
APOSOR2365T-10MGEA 0 EUR
APOSOR2365T-10MG
Migalastat hydrochloride
Migalastat hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₄·HCl
Schmelzpunkt: 244…246 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00269962
CAS-Nummer: 75172-81-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR