Pivaloylacetonitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleronitrile, Trimethylacetylacetonitrile

OR23696-100G OR23696-250G OR23696-25G
APOSOR23696-100GEA 34.8 EUR
APOSOR23696-100G APOSOR23696-250G APOSOR23696-25G
Pivaloylacetonitrile
Pivaloylacetonitrile
Formel: C₇H₁₁NO
Siedepunkt: 125…126 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010208
CAS-Nummer: 59997-51-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR