Pivaloylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleronitrile, Trimethylacetylacetonitrile
OR23696-100G
OR23696-250G
OR23696-25G
APOSOR23696-100GEA
34.8
EUR
APOSOR23696-100G
APOSOR23696-250G
APOSOR23696-25G
Pivaloylacetonitrile
Pivaloylacetonitrile
Formel:
C₇H₁₁NO Siedepunkt: 125…126 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 66…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010208 CAS-Nummer: 59997-51-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...