2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23724-5G
APOSOR23724-5GEA
65.4
EUR
APOSOR23724-5G
2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen 97%
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Formel:
C₄Br₂N₂O₄S Molecular Weight: 331,94 g/mol Schmelzpunkt: 134…140 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00015537 CAS-Nummer: 52431-30-8 |