2-Iodmesitylen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iod-2,4,6-trimethylbenzol, 2-Iod-1,3,5-trimethylbenzol, 2,4,6-Trimethyliodbenzol
OR23747-100G
APOSOR23747-100GEA
132
EUR
APOSOR23747-100G
2-Iodmesitylen 98%
2-Iodmesitylen
Formel:
C₉H₁₁I Molecular Weight: 246,09 g/mol Schmelzpunkt: 28…30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013707 CAS-Nummer: 4028-63-1 |