2,6-Dimethyldecane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR2375-1G
APOSOR2375-1GEA
377
EUR
APOSOR2375-1G
2,6-Dimethyldecane
2,6-Dimethyldecane
Formel:
C₁₂H₂₆ Molecular Weight: 170.335 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060964 CAS-Nummer: 13150-81-7 UN: 1993 ADR: 3 III |