2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(Chloromethyl)-2-methyloxirane, 2-(Chloromethyl)-1,2-propylene Oxide

OR23797-25G
APOSOR23797-25GEA 21.9 EUR
APOSOR23797-25G
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane
Formel: C₄H₇ClO
Molecular Weight: 106,55 g/mol
Siedepunkt: 121…124 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052487
CAS-Nummer: 598-09-4
EINECS: 209-916-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR