5,6-Dichlor-2-methylbenzimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2383-5G
APOSOR2383-5GEA
125
EUR
APOSOR2383-5G
5,6-Dichlor-2-methylbenzimidazol
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole
Formel:
C₈H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 201,0500 g/mol Schmelzpunkt: 248 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276973 CAS-Nummer: 6478-79-1 |