(2-Chlorphenyl)aceton
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23885-5G
APOSOR23885-5GEA 0 EUR
APOSOR23885-5G
(2-Chlorphenyl)aceton
(2-Chlorphenyl)aceton
Formel: C₉H₉ClO
Siedepunkt: 102…103 °C/3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045175
CAS-Nummer: 6305-95-9