(4-Chlorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23895-250MG
APOSOR23895-250MGEA
40.6
EUR
APOSOR23895-250MG
(4-Chlorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
(4-Chlorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₅Cl₂NO Molecular Weight: 260,1600 g/mol Schmelzpunkt: 238…239 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00053028 CAS-Nummer: 55695-51-7 |