Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23897-1G
OR23897-5G
APOSOR23897-1GEA
0
EUR
APOSOR23897-1G
APOSOR23897-5G
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00087563 CAS-Nummer: 51145-57-4 |