Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
OR23898-1G
APOSOR23898-1GEA
39.3
EUR
APOSOR23898-1G
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 181.2 g/mol Schmelzpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052622 CAS-Nummer: 81633-29-6 |