5-Chloro-1,3-dimethyl-4-(tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylsulphonyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23903-1G
APOSOR23903-1GEA
183
EUR
APOSOR23903-1G
5-Chloro-1,3-dimethyl-4-(tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylsulphonyl)-1H-pyrazole
5-Chloro-1,3-dimethyl-4-(tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylsulphonyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₁₄ClN₃O₂S Molecular Weight: 263,744 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00113247 CAS-Nummer: 647825-38-5 |