4,4'-Dichlorbenzhydrol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-Dichlorobenzhydryl alcohol, DBH, 4,4'-Dichlorophenyl phenyl carbinol, 4,4'-Dichloro-α-phenylbenzyl alcohol, 4,4'-Dichlorodiphenylmethanol, Bis(4-chlorophenyl)methanol, Bis(4-chlorophenyl)carbinol
OR2394-25G
APOSOR2394-25GEA
66.7
EUR
APOSOR2394-25G
4,4'-Dichlorbenzhydrol
4,4'-Dichlorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₁₀Cl₂O Molecular Weight: 253,13 g/mol Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000629 CAS-Nummer: 90-97-1 |