3-Pyrrolin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR2396-1G
APOSOR2396-1GEA 180 EUR
APOSOR2396-1G
3-Pyrrolin 97%
3-Pyrrolin
Formel: C₄H₇N
Siedepunkt: 90…91 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005213
CAS-Nummer: 109-96-6
EINECS: 203-723-1
UN: 2733
ADR: 3+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR