3-Amino-2-methylacrolein

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Amino-2-methylprop-2-enal

OR2402-250MG
APOSOR2402-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR2402-250MG
3-Amino-2-methylacrolein
3-Amino-2-methylacrolein
Formel: C₄H₇NO
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01566866
CAS-Nummer: 30989-81-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR