2,6-Dimethoxybenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR24023-5G OR24023-100G
APOSOR24023-5GEA 0 EUR
APOSOR24023-5G APOSOR24023-100G
2,6-Dimethoxybenzaldehyd 98%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 285 °C
Schmelzpunkt: 96…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010862
CAS-Nummer: 3392-97-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR