4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-(4-Methoxyphenoxy)phenyl)ethanone, 4'-(4-Methoxyphenoxy)acetophenone, 4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
OR24033-1G
APOSOR24033-1GEA 46.4 EUR
APOSOR24033-1G
4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molecular Weight: 242,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052928
CAS-Nummer: 54916-28-8