4-(5-Oxazolyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24050-1G
APOSOR24050-1GEA
65.4
EUR
APOSOR24050-1G
4-(5-Oxazolyl)benzonitril
4-(5-Oxazolyl)benzonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂O Molecular Weight: 170,1674 g/mol Schmelzpunkt: 135…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084987 CAS-Nummer: 87150-13-8 |