N-(Cyanacetyl)morpholin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Morpholino-3-oxopropanenitrile, 3-(Morpholin-4-yl)-3-oxopropanenitrile
OR24065-1G
APOSOR24065-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24065-1G
N-(Cyanacetyl)morpholin 98%
N-(Cyanacetyl)morpholin
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023353
CAS-Nummer: 15029-32-0
EINECS: 239-112-1