ω-Brom-4-nitroacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-4'-nitroacetophenon, 4-Nitrophenacylbromid, Brommethyl-p-nitrophenylketon, α-Brom-4-nitroacetophenon
OR24069-25G
APOSOR24069-25GEA 21.9 EUR
APOSOR24069-25G
ω-Brom-4-nitroacetophenon 98%
ω-Brom-4-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₃
Schmelzpunkt: 94…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007356
CAS-Nummer: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
UN: 3261
ADR: 8,II