2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-(4-methylphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR24072-1G
APOSOR24072-1GEA
174
EUR
APOSOR24072-1G
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-(4-methylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-(4-methylphenyl)ethanone
Formel:
C₁₅H₁₂BrClO Molecular Weight: 323,62 g/mol Schmelzpunkt: 76…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052202 CAS-Nummer: 119267-79-7 UN: 3261 ADR: 8,III |