Ethyl-2-amino-5-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-amino-5-nitrobenzoate
OR24114-25G
APOSOR24114-25GEA
127
EUR
APOSOR24114-25G
Ethyl-2-amino-5-nitrobenzoat 98%
Ethyl-2-amino-5-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₈N₂O₄ Molecular Weight: 196.1601 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00278157 CAS-Nummer: 3816-62-4 |