3,4-Dimethylbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24119-100G OR24119-500G
APOSOR24119-100GEA 106 EUR
APOSOR24119-100G APOSOR24119-500G
3,4-Dimethylbenzoesäure 98%
3,4-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 295
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002524
CAS-Nummer: 619-04-5
EINECS: 210-576-7