4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Nitro-4-chlorobenzenesulphonamide
OR24156-25G
APOSOR24156-25GEA
21.9
EUR
APOSOR24156-25G
4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonamide
4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonamide
Formel:
C₆H₅ClN₂O₄S Molecular Weight: 236,633 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035783 CAS-Nummer: 97-09-6 EINECS: 202-559-8 |