Bis(5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24176-100MG
APOSOR24176-100MGEA
40.6
EUR
APOSOR24176-100MG
Bis(5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Bis(5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formel:
C₁₁H₁₄Cl₂N₄O Molecular Weight: 289,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00121975 CAS-Nummer: 648409-46-5 |