Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR24192-1G
APOSOR24192-1GEA
21.9
EUR
APOSOR24192-1G
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel:
C₇H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 169.18 g/mol Schmelzpunkt: 96…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051652 CAS-Nummer: 31037-02-2 EINECS: 31037-02-2 |