(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalinol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: ac-alpha-Tetralol, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
OR24205-25G
APOSOR24205-25GEA 60.9 EUR
APOSOR24205-25G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalinol 95+%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001739
CAS-Nummer: 529-33-9