6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24235-250MG
APOSOR24235-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR24235-250MG
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formel: C₅H₃ClN₄
Schmelzpunkt: 202…210 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00219047
CAS-Nummer: 28593-24-0