2-Mercaptoacetamide 10% (w/v) in methanolic ammonia

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR24255-10G
APOSOR24255-10GEA 249 EUR
APOSOR24255-10G
2-Mercaptoacetamide 10% (w/v) in methanolic ammonia
2-Mercaptoacetamide
Formel: C₂H₅NOS
Siedepunkt: 64 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068159
CAS-Nummer: 758-08-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR