Ethyl 5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24284-500MG
APOSOR24284-500MGEA
21.9
EUR
APOSOR24284-500MG
Ethyl 5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₉H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 182,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570118 CAS-Nummer: 123374-28-7 |