Aluminon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR2429-100G OR2429-250G
APOSOR2429-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2429-100G APOSOR2429-250G
Aluminon
Aluminon
Formel: C₂₂H₂₃N₃O₉
Schmelzpunkt: 220…225 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040925
CAS-Nummer: 569-58-4
EINECS: 209-319-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR