2H-Thieno[3,2-d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dihydro-2,4-dioxo-2H-thieno[3,2-d][1,3]oxazine, 1H-Thieno[3,2-d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR24307-250MG
APOSOR24307-250MGEA
34.8
EUR
APOSOR24307-250MG
2H-Thieno[3,2-d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
2H-Thieno[3,2-d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
Formel:
C₆H₃NO₃S Molecular Weight: 169,158 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00106648 CAS-Nummer: 78756-28-2 |